missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pentanedioic-3,3-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentanedioic-3,3-D2 Acid |
| CAS | 43087-19-0 |
| Molekylformel | C5 D2 H6 O4 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Pentanedioic-3,3-d2 acid (9 CI, ACI), Glutaric-3,3-d2 acid, Pentanedioic acid-3,3-d2, Glutaric acid-3,3-d2, Glutaric-d2 acid, Glutaric acid-d2, Pentanedioic-3,3-D2 acid, Pentanedioic-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,3-dideuteriopentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.127 |
| Formel vikt | 134.055 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?