Läs mer
Pentanehydrazid, TRC
Produktkod. 30415409
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30415409 100 mg
1 options
Produktkod. 30415409 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP274048100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentanehydrazide
CAS 38291-82-6
Molekylformel C5 H12 N2 O
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
LEDER CCCCC(=O)NN
IUPAC-namn pentanhydrazid
Molekylvikt (g/mol) 116.162
Formel vikt 116.095