Läs mer
Pentanehydrazid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentanehydrazide |
| CAS | 38291-82-6 |
| Molekylformel | C5 H12 N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | CCCCC(=O)NN |
| IUPAC-namn | pentanhydrazid |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.162 |
| Formel vikt | 116.095 |