Läs mer
Pentanehydrazid, TRC
Produktkod. 30428705
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428705 10 mg
30416999 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30428705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP27404810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentanehydrazide
CAS 38291-82-6
Molekylformel C5 H12 N2 O
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
LEDER CCCCC(=O)NN
IUPAC-namn pentanhydrazid
Molekylvikt (g/mol) 116.162
Formel vikt 116.095