Läs mer
Pentanenitril-d9, CDN
Produktkod. 30321332
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321332 0.25 g
30319391 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321332 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND56490.25G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentanenitrile-d9
CAS 1030939-70-8
Molekylformel C5 D9 N
Kvantitet 0.25 g
Synonym Pentanenitrile-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 (ACI), Perdeuterated-1-cyanobutane
InChI formel InChI=1 S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C#N
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentannitril
Molekylvikt (g/mol) 92.19
Formel vikt 92,13 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet