Läs mer
Pentanenitrile (Valeronitrile), Mikromol™
Produktkod. 30051542
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051542 100 mg
1 options
Produktkod. 30051542 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0751.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pentanenitrile (Valeronitrile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentanenitrile (Valeronitrile)
CAS 110-59-8
Analyt- eller komponentnamn Pentanenitrile (Valeronitrile)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H9 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pentanenitrile, Valproic Acid Imp. H (EP), Valeronitrile, Valproic Acid Impurity H
InChI formel InChI=1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
LEDER CCCCC#N
IUPAC-namn pentanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 83.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 83.0735 g/mol