Läs mer
Pentanoic-2,2,3,3-d4 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentanoic-2,2,3,3-d4 Acid |
| CAS | 1219804-71-3 |
| Molekylformel | C5 D4 H6 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Pentanoic-2,2,3,3-d4 acid, Pentanoic acid-2,2,3,3-d4, Valeric acid-d4, Valeric-α,α,β,β-d4 acid, Pentanoic-2,2,3,3-D4 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(CC)C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3-tetradeuteriopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.156 |
| Formel vikt | 106.093 |