Läs mer
Pentansyra-2,2,3,3-d4, TRC
Produktkod. 30457297
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457297 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457297 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV91417110MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentanoic-2,2,3,3-d4 Acid
CAS 1219804-71-3
Molekylformel C5 D4 H6 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym Pentanoic-2,2,3,3-d4 acid, Pentanoic acid-2,2,3,3-d4, Valeric acid-d4, Valeric-α,α,β,β-d4 acid, Pentanoic-2,2,3,3-D4 acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i3D2,4D2
LEDER [2H]C([2H])(CC)C([2H])([2H])C(=O)O
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetradeuteriopentansyra
Molekylvikt (g/mol) 106.156
Formel vikt 106.093