Läs mer
Pentanoic-2,2-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentanoic-2,2-d2 Acid |
| CAS | 64118-37-2 |
| Molekylformel | C5 2H2 H8 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuteriopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.144 |
| Formel vikt | 104.081 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |