missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pentanoic-2,2-d2 Acid, TRC

Produktkod. 30451827
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30451827 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30451827 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09141650MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pentanoic-2,2-d2 Acid
CAS 64118-37-2
Molekylformel C5 2H2 H8 O2
Kvantitet 50 mg
Synonym Pentanoic-2,2-d2 acid (9CI), α-Dideuteropentanoic acid, Pentanoic acid-2,2-d2, Valeric acid-d2, Valeric-α,α-d2 acid, Pentanoic-2,2-D2 acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i4D2
LEDER [2H]C([2H])(CCC)C(=O)O
IUPAC-namn 2,2-dideuteriopentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 104.144
Formel vikt 104.081
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.