Läs mer
Pentanoik-3,3-d2 Syra, TRC
Produktkod. 30457114
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30457114 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457114 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV091421100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentanoic-3,3-D2 Acid
CAS 83741-74-6
Molekylformel C5 D2 H8 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Pentanoic-3,3-d2 acid (9CI','ACI), β-Dideuteropentanoic acid, Pentanoic acid-3,3-d2, Valeric acid-d2, Valeric-β,β-d2 acid, Pentanoic-3,3-D2 acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i3D2
LEDER [2H]C([2H])(CC)CC(=O)O
IUPAC-namn 3,3-dideuteriopentanansyra
Molekylvikt (g/mol) 104.144
Formel vikt 104.081