Läs mer
Pentanoic-4,4-d2 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentanoic-4,4-d2 Acid |
| CAS | 83741-75-7 |
| Molekylformel | C5 2H2 H8 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Pentanoic-4,4-d2 acid (9CI), γ-Dideuteropentanoic acid, Pentanoic acid-4,4-d2, Valeric acid-d2, Valeric-γ,γ-d2 acid, Pentanoic-4,4-D2 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 4,4-dideuteriopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.144 |
| Formel vikt | 104.081 |