Läs mer
Pentanoic-5,5,5-d3 Acid, TRC
Produktkod. 30422644
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422644 50 mg
30421322 100 mg
30421262 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30422644 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP27436050MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83741-76-8
Molekylformel C5 D3 H7 O2
Molekylvikt (g/mol) 105.15
Synonym Pentanoic-5,5,5-d3 acid (9CI), δ-Trideuteropentanoic acid, Pentanoic acid-5,5,5-d3, Valeric acid-d3, Valeric-δ,δ,δ-d3 acid, Pentanoic-5,5,5-D3 acid
IUPAC-namn 5,5,5-trideuteriopentanoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentanoic-5,5,5-d3 Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1D3
Formel vikt 105.087