Läs mer
Pentanoic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15898410
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898410 100 mL 100ml
15816260 500 mL 500ml
15808420 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15898410 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8008210100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.00 SEK
    508.00 SEK / 100ml
    Save 33.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-52-4
Specifikationer
Smältpunkt -32°C
Densitet 0.938 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 186°C/1013 hPa
Molekylformel CH3(CH2)3COOH
MDL-nummer MFCD00004413
Kvantitet 100 mL
Synonym Pentanoic acid, Valeric acid, Pentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 102.13