Läs mer
Pentanoinsyra (Valerinsyra), Mikromol™
Produktkod. 17902876
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17902876 100 mg
1 options
Produktkod. 17902876 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0751.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pentanoinsyra (Valerinsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valeric Acid
CAS 109-52-4
Analyt- eller komponentnamn Valeric Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H10 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pentanoic Acid, Valproic Acid Imp. A (EP), Valeric Acid, Valproic Acid Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
LEDER CCCCC(=O)O
IUPAC-namn Pentanonsyra
Molekylvikt (g/mol) 102.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 102,0681 g/mol