Läs mer
Pentathiodiphosphorus(V) Acid P,P′-Bis(pyridinium betaine) (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentathiodiphosphorus(V) Acid P,P'-Bis(pyridinium betaine) (Technical Grade) |
| CAS | 16610-51-8 |
| Molekylformel | C10H10N2P2S5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,1'-[Thiobis(mercaptophosphinothioylidene)]bispyridinium Bis(inner) Salt, 1-(Dimercaptophosphinothioyl)pyridinium Hydroxide Inner Salt','Anhydrosulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2P2S5/c15-13(16,11-7-3-1-4-8-11)19-14(17,18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| LEDER | [S-]P(=S)(SP(=S)([S-])[n+]1ccccc1)[n+]2ccccc2 |
| IUPAC-namn | pyridin-1-ium-1-yl-[pyridin-1-ium-1-yl(sulfido)phosphinothioyl]sulfanyl-sulfanylidene-sulfido-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.47 |
| Formel vikt | 379.8923 |