Läs mer
Pentetrazol, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentetrazol |
| CAS | 54-95-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pentetrazol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H10 N4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pentetrazol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | C1CCc2nnnn2CC1 |
| Visa mer |