Läs mer
Pentetrazol, Mikromol™
Produktkod. 30050897
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30050897 500 mg
1 options
Produktkod. 30050897 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0692.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pentetrazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentetrazol
CAS 54-95-5
Analyt- eller komponentnamn Pentetrazol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H10 N4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pentetrazol
InChI formel InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
LEDER C1CCc2nnnn2CC1
IUPAC-namn 6,7,8,9-tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepin
Molekylvikt (g/mol) 138.17
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 138,0905 g/mol