Läs mer
Penthiopyrad, MedChemExpress
Beskrivning
Penthiopyrad(MTF-753) is a carboxamide fungicide used to control a broad spectrum of diseases on large variety of corps
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penthiopyrad |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 183675-82-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H20F3N3OS |
| Synonym | MTF-753 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 26 mg/mL (72.34 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CN(C)N=C1C(F)(F)F)NC2=C(C(C)CC(C)C)SC=C2 |
| Visa mer |