missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Penthiopyrad, MedChemExpress

Produktkod. p-200100189
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16447356

Brand: Medchem Express HY17520

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Penthiopyrad(MTF-753) is a carboxamide fungicide used to control a broad spectrum of diseases on large variety of corps; inhibits fungal respiration by binding to mitochondrial respiratory complex II.

Penthiopyrad(MTF-753) is a carboxamide fungicide used to control a broad spectrum of diseases on large variety of corps

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Penthiopyrad
Fysisk form Solid
CAS 183675-82-3
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H20F3N3OS
Synonym MTF-753
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 26 mg/mL (72.34 mM)
LEDER O=C(C1=CN(C)N=C1C(F)(F)F)NC2=C(C(C)CC(C)C)SC=C2
Molekylvikt (g/mol) 359.41
Formel vikt 359.41
Procent renhet 97.45%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.