Läs mer
Pentiapine, MedChemExpress
Beskrivning
Pentiapine (CGS 10746) is a dopamine release inhibitor without binding to synaptic dopamine receptor sites.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentiapine |
| CAS | 81382-51-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H17N5S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | CGS 10746 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (334.01 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3SC4=NC=CN42)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.39 |
| Visa mer |