Läs mer
Pentifylline, Mikromol™
Produktkod. 17923856
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17923856 100 mg
1 options
Produktkod. 17923856 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1882.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pentifylline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentifylline
CAS 1028-33-7
Analyt- eller komponentnamn Pentifylline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H20 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1H-Purine-2,6-dione, 1-hexyl-3,7-dihydro-3,7-dimethyl-, Theobromine, 1-hexyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Hexyl-3,7-dimethylxanthine, 1-Hexyltheobromine, 1-n-Hexyl-3,7-dimethyl-xanthine, 3,7-Dimethyl-1-hexyl-1H,3H-purin-2,6-dione, Cosadon, Cosaldon, Hexyltheobromine, Pentifylline, SK 7, SK 7 (pharmaceutical)
InChI formel InChI=1S/C13H20N4O2/c1-4-5-6-7-8-17-12(18)10-11(14-9-15(10)2)16(3)13(17)19/h9H,4-8H2,1-3H3
LEDER CCCCCCN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
IUPAC-namn 1-hexyl-3,7-dimetylpurin-2,6-dion
Molekylvikt (g/mol) 264.32
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 264,1586 g/mol