missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pentolinium Tartrate, LoGiCal

Produktkod. 30460373
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460373 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460373 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1951.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pentolinium Tartrate
CAS 52-62-0
Analyt- eller komponentnamn Pentolinium Tartrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H32 N2 . 2 C4 H5 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pyrrolidinium, 1,1'-(1,5-pentanediyl)bis[1-methyl-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:2), 1,1'-Pentamethylenebis[1-methylpyrrolidinium hydrogen tartrate] (6CI), Pyrrolidinium, 1,1'-(1,5-pentanediyl)bis[1-methyl-, salt with (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:2) (9CI), Pyrrolidinium, 1,1'-(1,5-pentanediyl)bis[1-methyl-, salt with [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:2), Pyrrolidinium, 1,1'-pentamethylenebis[1-methyl-, tartrate (1:2) (8CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, ion(1-), 1,1'-(1,5-pentanediyl)bis[1-methylpyrrolidinium] (2:1) (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[R-(R*,R*)]-, ion(1-), 1,1'-(1,5-pentanediyl)bis[1-methylpyrrolidinium] (2:1), Tartaric acid, ion(1-), 1,1'-pentamethylenebis[1-methylpyrrolidinium] (2:1) (8CI), 1,1'-Pentamethylenebis(1-methylpyrrolidinium tartrate), Ansolysen, Ansolysen bitartrate, Ansolysen tartrate, M and B 2050A, Pendine, Pentapyrrolidinium bitartrate, Pentapyrrolidium bitartrate, Pentilium, Pentolinium bitartrate, Pentolinium tartrate, Pentolonium tartrate, Recuryl, Tensilest
InChI formel InChI=1S/C15H32N2.2C4H6O6/c1-16(12-6-7-13-16)10-4-3-5-11-17(2)14-8-9-15-17;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-15H2,1-2H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+2;;/p-2/t;2*1-,2-/m.11/s1
Lösningstyp Neat
LEDER C[N+]1(CCCCC[N+]2(C)CCCC2)CCCC1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-namn 1-methyl-1-[5-(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)pentyl]pyrrolidin-1-ium;(2R,3R)-2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 538.59
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 538.2738 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.