missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pentostatin, TRC

Produktkod. 30412106
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412106 10 mg
30426204 5 mg
30413122 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30412106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP22735010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53910-25-1
Molekylformel C11 H16 N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 268.27
Synonym (8R)-3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-3,4,7,8-tetrahydro-imidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol, (R)-, 2'-DCF, 2'-Deoxycoformycin, CI 825, CL 67310465, Cl 825, Co-V, Co-Vidarabine, Coforin, NSC 218321, NSC 247520, Nipent, PD-ADI, Vira A Deaminase Inhibitor
IUPAC-namn (8R)-3-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-7,8-dihydro-6H-imidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol
LEDER OCC1OC(N2C=NC3=C2NC=NCC3O)CC1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pentostatin
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16N4O4/c16-3-8-6(17)1-9(19-8)15-5-14-10-7(18)2-12-4-13-11(10)15/h4-9,16-18H,1-3H2,(H,12,13)/t6-,7+,8+,9+/m0/s1
Formel vikt 268.1172
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.