missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pentostatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentostatin |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N4O4/c16-3-8-6(17)1-9(19-8)15-5-14-10-7(18)2-12-4-13-11(10)15/h4-9,16-18H,1-3H2,(H,12,13)/t6-,7+,8+,9+/m0/s1 |
| Formel vikt | 268.1172 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?