missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pentoxifylline-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentoxifylline-d6 |
| CAS | 1185878-98-1 |
| Molekylformel | C13 2H6 H12 N4 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1H-Purine-2,6-dione','3,7-dihydro-3,7-di(methyl-d3)-1-(5-oxohexyl)- (ACI), 3,7-Dihydro-3,7-di(methyl-d3)-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione (ACI), Pentoxifylline-d6, Pentoxifylline-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8H,4-7H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)N(CCCCC(=O)C)C(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-(5-oxohexyl)-3,7-bis(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.34 |
| Formel vikt | 284.1756 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?