Läs mer
Pentoxifyllin, LoGiCal
Produktkod. 30460934
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460934 10 mg
1 options
Produktkod. 30460934 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0761.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentoxifylline
CAS 5-6-6493
Analyt- eller komponentnamn Pentoxifylline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H18 N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(5-Oxohexyl)-3,7-dimethylxanthine, 1-(5-Oxohexyl)theobromine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H,3H-purin-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)xanthine, Agapurin, Agapurin Retard, Azupentat, BL 191, Dimethyloxohexylxanthine, Durapental, NSC 637086, Oxpentifylline, PTX, Pentoxifyllin, Pentoxifylline, Pentoxiphyllin, Pentoxiphylline, Pentoxyfilline, Pentoxyphyllin, Pexal, Rentylin, Torental, Trental, Vasotal, Vazofirin
InChI formel InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8H,4-7H2,1-3H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN1C(=O)N(CCCCC(=O)C)C(=O)c2c1ncn2C
IUPAC-namn 3,7-dimetyl-1-(5-oxohexyl)purin-2,6-dion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 278.31
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 278,1379 g/mol