missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pentoxifyllin, Mikromol™
Beskrivning
Pentoxifyllin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentoxifylline |
| CAS | 5-6-6493 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pentoxifylline |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H18 N4 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(5-Oxohexyl)-3,7-dimethylxanthine, 1-(5-Oxohexyl)theobromine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H,3H-purin-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)xanthine, Agapurin, Agapurin Retard, Azupentat, BL 191, Dimethyloxohexylxanthine, Durapental, NSC 637086, Oxpentifylline, PTX, Pentoxifyllin, Pentoxifylline, Pentoxiphyllin, Pentoxiphylline, Pentoxyfilline, Pentoxyphyllin, Pexal, Rentylin, Torental, Trental, Vasotal, Vazofirin |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CN1C(=O)N(CCCCC(=O)C)C(=O)c2c1ncn2C |
| IUPAC-namn | 3,7-dimetyl-1-(5-oxohexyl)purin-2,6-dion |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?