Läs mer
Pentoxifylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentoxifylline |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 278.1379 |