Läs mer
Pentoxyverine Citrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentoxyverine Citrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31NO3.C6H8O7/c1-3-21(4-2)14-15-23-16-17-24-19(22)20(12-8-9-13-20)18-10-6-5-7-11-18;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-17H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vikt | 525.2574 |
| Procent renhet | >95% |