Läs mer
Thermo Scientific™ pENTR™/D-TOPO™ Kloningssats
Produktkod. 15575730
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15575730 20 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15575730 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K240020SP
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd en mycket effektiv, 5-minuters kloningsstrategi (TOPO™ kloning) för att rikta kloning av en trubbig PCR-produkt i en vektor för inträde i Gateway™ System eller MultiSite Gateway™ System
  • De pENTR™/D-TOPO™ Cloning Kits använder en mycket effektiv, 5-minuters kloningsstrategi (TOPO™ kloning) för att rikta kloning av en trubbig PCR-produkt i en vektor för inträde i Gateway™ System eller MultiSite Gateway™ System. Blunt-end PCR-produkter klonas riktat med mer än 90 % effektivitet, utan ligas, post-PCR förfaranden eller restriktionsenzymer som krävs.
  • Gateway™ System —redo Flytta klonade gener snabbt mellan flera vektorsystem
  • Snabbt och enkelt —Gå från PCR till Gateway™ Entry klon i bara 3 steg och så lite som∼ 5 minuter hands on time
  • Effektiv —Uppnå över 90 % kloner med korrekt infogning i rätt riktning
  • Beprövad —pålitlig prestanda i över ett decennium
  • För tillgång till Gateway™ System, bara PCR förstärka din gen av intresse och lägg till produkten direkt till det medföljande topoisomeraset pENTR™/D-TOPO™ vektor, inkubera 5 minuter och transformera de tillhandahållna kompetenta E. coli- cellerna. Den resulterande attL-innehållande Gateway™ Entry kloner är redo för effektiv rekombination med ditt val av Gateway™ Destinationsvektorer
  • De pENTR™/D-TOPO™ vektor (Figur 1) inkluderar M13- och T7-primersekvenseringsställen och attL-rekombinationsställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället. Detta gör att kloner enkelt kan sekvensverifieras och rekombineras till ditt val av attR-innehållande Gateway™ destinationsvektorer. En kanamycinresistensgen och ett pUC-ursprung används för selektion och högkopie-förökning i E. coli .
  • Med riktad TOPO™ kloningsteknologi finns det inget behov av PCR-sanering, vektorpreparering eller andra tidsintensiva DNA-manipulationssteg. Lägg bara till din PCR-reaktion direkt till den medföljande topoisomerasladdade vektorn, inkubera 5 minuter, transformera och få upp till 90 % riktade insatta kloner. Ett överhäng med fyra baser på vektorn parar med en fyra bassekvens utformad i den framåtriktade primern som används i din PCR-reaktion för att ge riktning till topoisomerasligeringsreaktionen (Figur 2).
  • Gateway™ Rekombinationskloningsteknologi kringgår begränsningarna för restriktionsmedierad kloning, vilket gör att du kan komma åt praktiskt taget alla uttryckssystem på en enkel timme, 99 % effektivt och reversibelt, Gateway™ rekombinationsreaktion. Möjligheten att flytta samma sekvens av DNA mellan olika vektorer utan att använda restriktionsenzymer, ligas, subkloningssteg, screening av otaliga kolonier eller omsekvensering hjälper dig att spara tid, pengar och ansträngning.
  • När det kommer till kloning, TOPO™ kloningsteknik och Gateway™ Rekombinationskloningsteknologi har varit en pålitlig partner för tusentals forskare i över tio år. Snabb, enkel att använda och effektiv, TOPO™ kloning och Gateway™ recombina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam TOP10
Celltyp Kemiskt kompetent E. coli
Kloningsmetod TOPO kloning
Innehåll och lagring pENTR™/D-TOPO™ Cloning Kit innehåller pENTR/D-TOPO™ vektor, dNTPs, saltlösning, sterilt vatten och universella M13-sekvenseringsprimrar.
Förvara komponenterna vid -20 °C.
Formatera Sats
För användning med (applikation) Kloning
Produkttyp Kloningssats
Promotor T7
Kvantitet 20 reaktioner