Läs mer
Pentyl Acetate, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16309397 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16309397 1 mL
1 options
Produktkod. 16309397 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2976
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Pentyl Acetate628-63-71000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentyl Acetate
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 123-92-2
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Molekylformel C7H14O2
MDL-nummer MFCD00008946
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CCOC(C)=O
IUPAC-namn 3-methylbutyl acetate
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 130.19
PubChem CID 31276
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:31725
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only