Läs mer
Pentyl Hexanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentyl Hexanoate |
| CAS | 540-07-8 |
| Molekylformel | C11H22O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Amyl Caproate, Amyl Capronate, Amyl Hexanoate, n-Amyl Caproate, n-Pentyl Hexanoate, NSC 46119, NSC 53794, Pentyl Caproate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-3-5-7-9-11(12)13-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(OCCCCC)CCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.29 |