Läs mer
Pentylisocyanat, 98 %
Produktkod. 10399260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10399260 5 g Glasflaska 5g
10149222 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10399260 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3954-13-0 | C6H11NO | 113,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3954-13-0
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
MDL-nummer MFCD00144846
InChI-nyckel VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl isocyanate, pentylisocyanate, pentane, 1-isocyanato, 1-pentyl isocyanate, n-pentyl isocyanate, 1-isocyanato-pentane, amylisocyanat, n-pentylisocyanate, n-amyl isocyanate, acmc-1clhg
PubChem CID 206036
IUPAC-namn 1-isocyanatopentan
LEDER CCCCCN=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentyl isocyanate
Namnnotering 98%
Färg Färglös
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 136.0°C to 137.0°C
Flampunkt 32°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4NCO
Brytningsindex 1.4130 to 1.4150
Kvantitet 5 g
Formel vikt 113.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.