Läs mer
Pentylisotiocyanat, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10362285
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10362285 5 g 5g
10436682 10 g 10g
10011894 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10362285 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL04631DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 629-12-9
Molekylformel C6H11NS
Molekylvikt (g/mol) 129.221
InChI-nyckel SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
PubChem CID 69415
IUPAC-namn 1-isotiocyanatopentan
LEDER CCCCCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentyl isothiocyanate
Densitet 0.93g/mL
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel CH3(CH2)4NCS
Kvantitet 5 g
Formel vikt 129.23
Procent renhet 95%