Läs mer
Pentyl Paraben, TRC
Produktkod. 30132403
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132403 1 g
17942735 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132403 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2838001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6521-29-5
Molekylformel C12 H16 O3
Molekylvikt (g/mol) 208.25
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, pentyl ester (6CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid n-amyl ester, Amyl p-hydroxybenzoate, NSC 309817, Pentyl 4-hydroxybenzoate, Pentyl p-hydroxybenzoate, Pentyl paraben, n-Amyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid pentyl ester
IUPAC-namn Pentyl 4-hydroxybenzoat
LEDER CCCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentyl Paraben
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-9-15-12(14)10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8,13H,2-4,9H2,1H3
Formel vikt 208.1099