Läs mer
R&D Systems™ Pentylenetetrazole
Beskrivning
CNS stimulant that induces kindling in vivo. Causes alterations in excitatory and inhibitory neurotransmitter systems.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentylenetetrazole |
| CAS | 54-95-5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C6H10N4 |
| Formel vikt | 138.17 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.174 |