Läs mer
Pentylentetrazol, TRC
Produktkod. 30138208
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138208 5 g
30134435 10 g
30004239 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138208 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2275005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-95-5
Molekylformel C6 H10 N4
Molekylvikt (g/mol) 138.17
Synonym Pentetrazol, 5H-Tetrazolo[1,5-a]azepine, 6,7,8,9-tetrahydro- (8CI, 9CI, ACI), 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine (ACI), 1,2,3,3a-Tetrazacyclohepta-8a,2-cyclopentadiene, 1,5-Pentamethylenetetrazole, 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazoloazepine, 7,8,9,10-Tetrazabicyclo[5.3.0]-8,10-decadiene, Angiazol, Cardiazol, Cardiazole, Cardiol, Cenalene M, Cenazol, Cerebro-nicin, Coranormal, Coranormol, Corasol, Corazol, Corazole, Corazole (analeptic), Corisan, Corsedrol, Cortis, Corvasol, Delzol W, Deumacard, Gewazol, Korazol, Korazole, Leptazol, Leptazole, MeSH ID: D010433, Metrazol, Metrazole, NSC 5729, NSC 66489, Pentamethylenetetrazole, Pentavet, Pentazol, Pentetrazol, Pentetrazole, Pentrazol, Pentrolone, Pentrozol, Pentylenetetrazol, Pentylenetetrazole, Phrenazol, PTZ, Tetracor, Tetrazol, Tetrazole, (1,5-pentanediyl)-, Ventrazol, Yetrazol, α,β-Cyclopentamethylenetetrazole
IUPAC-namn 6,7,8,9-tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepin
LEDER C1CCc2nnnn2CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentetrazol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
Formel vikt 138.0905
Procent renhet >95%