Läs mer
PEO-IAA, MedChemExpress
Beskrivning
PEO-IAA is an indole-3-acetic acid (IAA) antagonist. PEO-IAA is an auxin antagonist that binds to transport inhibitor response 1/auxin signaling F-box proteins (TIR1/AFBs).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PEO-IAA |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 6266-66-6 |
| Färg | Light Nude |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H15NO3 |
| Synonym | 2-(1H-Indol-3-yl)-4-oxo-4-phenyl-butyric acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (170.46 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C(CC(C1=CC=CC=C1)=O)C2=CNC3=C2C=CC=C3 |
| Visa mer |