Läs mer
Tocris Bioscience™ Pep 2-8
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18771429
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18771429 1 mg
1 options
Produktkod. 18771429 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6423/1
Potent PCSK9 inhibitor
Pep 2-8 is a proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitor. Potent inhibitor of PCSK9 binding to LDL receptor (IC50 = 0.8 μM). Restores LDL uptake in HepG2 cells treated with PCSK9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1541011-97-5
Innehåll och lagring Store at -20°C
Molekylvikt (g/mol) Observed MW: 1715.88