Läs mer
PEPA, MedChemExpress
Beskrivning
PEPA is an allosteric modulator of AMPA receptors
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PEPA |
| CAS | 141286-78-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H16F2N2O4S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (124.24 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=CC(SCCNS(C2=CC=CC=C2)(=O)=O)=CC(F)=C1OCC(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.44 |
| Formel vikt | 402.44 |
| Visa mer |