Läs mer
PEPD Rabbit anti-Human, Clone: S03-7E5, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
2905.00 SEK - 5635.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | PEPD |
|---|---|
| Klona | S03-7E5 |
| Utspädning | Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunofluorescence |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18388566
|
Novus Biologicals
NBP3-15074-25UL |
25 μg |
2905.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18332093
|
Bio-Techne
NBP3-15074-100UL |
100 μg |
5635.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
PEPD Monoclonal antibody specifically detects PEPD in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ImmunofluorescenceSpecifikationer
| PEPD | |
| Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunofluorescence | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| aminoacyl-L-proline hydrolase, EC 3.4.13.9, Imidodipeptidase, MGC10905, peptidase Dimidodipeptidase, PRD, PROLIDASE, Proline dipeptidase, xaa-Pro dipeptidase, X-Pro dipeptidase | |
| A synthetic peptide of human PEPD (Uniprot#: P12955) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S03-7E5 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| metabolism | |
| 50nM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA with 0.01% Sodium Azide | |
| 5184 | |
| IgG | |
| Affinity-purified |