Läs mer
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Patronhållare, PEEK Slang,& nanoViper™ Beslag
Produktkod. 17427583 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Patronhållarsats
Slangar
Inkluderar:
Nano Fälla patronhållare, PEEK Slang, och nanoViper™ Beslag
Två PEEK Rör med nanoViper™ Beslag
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Inkluderar
17427583 Slangar Två PEEK Rör med nanoViper™ Beslag
17437583 Patronhållarsats Nano Fälla patronhållare, PEEK Slang, och nanoViper™ Beslag
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17427583 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 174501
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
Beräknad leverans: 25-11-2026
Använd Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Patronhållare, PEEK Slang, och nanoViper™ Beslag för att ansluta din PepMap™ Neo Trap Cartridge till ditt HPLC-system.
Använd Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Patronhållare, PEEK Slang, och nanoViper™ Beslag för att ansluta din PepMap Neo Trap Cartridge (katalognummer 174500) till ditt HPLC-system.
Se Viper och nanoViper resurser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) 30μ m
För användning med PepMap™ Neo Trap Cartridge (artikelnummer 174500)
Inkluderar Två PEEK Rör med nanoViper™ Beslag
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 22 000 psi (1 500 bar)
Temperatur 60 °C
Produktlinje PepMap Neo
Material PEEK
Beskrivning PEEK Slang med nanoViper™ Beslag
För användning med (applikation) Trap and Elute, Peptidkartläggning
Produkttyp Slangar