Läs mer
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge
Produktkod. 17417583 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
5 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
17417583 5 mm
1 options
Produktkod. 17417583 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 174500
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Använd Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge med PepMap™ Neo UHPLC-kolonner för att filtrera föroreningar från dina peptidkarteringsprover.
Använd Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge med dubbel nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC Kolumner eller EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-kolonner för att filtrera föroreningar från dina peptidkarteringsprover. Anslut fällkassetten till ditt HPLC-system med Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Patronhållare, PEEK Slang,& nanoViper™ Beslag (katalognummer 174501 och 174502).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Trap Cartridge
Diameter (metrisk) 300μ m
För användning med PepMap™ Neo Nano Fällpatronhållare med PEEK Slang och nanoViper™ Beslag (artikelnummer 174502)
Längd (metrisk) 5 mm
Max. Tryck 22 000 psi (1 500 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 450 m2 /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje PepMap Neo
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 15%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Beskrivning PepMap™ Neo 5μ m C18 300μ m X 5 mm fällpatron
För användning med (applikation) Trap och Elute