Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pepsin, för biokemi, pulver
Produktkod. 10249370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
20 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
20g
500g
Produktkod. 10249370
Brand: Thermo Scientific Chemicals 417075000
Bara null kvar
Pepsin from porcine gastric mucosa, CAS # 9001-75-6, is a peptidase that is commonly used in enzymatic digestion of proteins. | CAS: 9001-75-6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Pepsin är ett endopeptidas som smälter proteiner genom att hydrolysera peptidbindningar
  • Det är den aktiva formen av pepsinogen, som produceras i huvudcellerna i magslemhinnan
Användningsområden
  • Pepsin används vanligtvis för att producera F(ab’ )2 fragment från antikroppar
  • Det har använts tillsammans med andra enzymer för att demonstrera effekterna av fixering och enzymatisk matsmältning i immunhistokemiska analyser, med hjälp av paraffininbäddad vävnad
  • Det kan användas för att hydrolysera torra cervikala prover hos möss
  • Det har använts vid smältningen av råvetegliadin
  • Det har använts för att stimulera in vitro magsmältning av kokt torsk, kakaomassa och kostfiber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9001-75-6
Specifikationer
Kvantitet 500 g
Produkttyp Pepsin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.