Läs mer
WTW™ Pepsin rengöringslösning
Produktkod. 11795154
Change view
Kvantitet:
3 x 250 ml
Förpackningsstorlek:
750ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11795154 3 x 250 ml 750ml
1 options
Produktkod. 11795154 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 109648
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Idealisk för att ta bort proteinutfällning från elektrodmembranet med flytande elektrolyt.
  • Kan ta bort proteinfällning från elektrodmembranet med flytande elektrolyt
  • Lösningar för drift, rengöring och förvaring av elektroder - enkel påfyllning och säker förvaring garanteras
  • Elektrolyter används som refilllösningar för vätskefyllda elektroder samt som förvaringslösning för alla typer av pH-elektroder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av fyllningslösning Rengöring
Kvantitet 3 x 250 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PEP/pH
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A