Läs mer
Pepsin, Extra Pure, Pulver, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073369 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11428712
Brand: Fisher Chemical P/1120/46
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enzym som bryter ner proteiner till mindre peptider.
Proteolitisk aktivitet BPC: 2500 - 3000 (Baserat på British Pharmaceutical Codex 1959 (BPC ) för rapporten om pepsinproteolytisk aktivitet. Löser inte mindre än 2500 gånger sin vikt av koagulerat äggalbumin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 g
Produkttyp Pepsin
Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pepsin, pulver
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.