Läs mer
Pepsin-HCl elektrodrengöringslösning, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11726378 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11726378 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 11726378 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 90508
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för att ta bort proteinföroreningar från pH-elektrodernas permeabla membran. Pepsin-HCl elektrodrengöringslösning, Reagecon™ är en lösning av minst 1 % pepsin A i 0,1 M saltsyra. Elektrodelement bör blötläggas i cirka en timme.
Pepsin A är ett enzym som bryter ner proteiner till mindre peptider (ett proteas). Det produceras naturligt i det mänskliga matsmältningssystemet och produceras kommersiellt för användning i laboratorier och i livsmedelsindustrin.
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
Sammansättning Pepsin A i saltsyra
För användning med (utrustning) Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag
Typ av fyllningslösning Pepsin
För användning med (applikation) Elektrodrengöring, avlägsnande av proteinföroreningar
Smältpunkt 0 °C
Odör Luktfri
Kvantitet 250 ml
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SOLUTION DE NETTOYAGE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A