Läs mer
Rengöringslösning för pepsin/saltsyraelektrod, SI Analytics™
Handla allt SI Analytics Produkter
Kvantitet:
250 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
- Vatten, pepsin A, saltsyra
- Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: HS05 korrosion
- Produkten innehåller inga relevanta mängder material med kritiska värden som måste övervakas på arbetsplatsen
- Undvik kontakt med ögon och hud
- Andas inte in gaser/ångor/aerosoler
- Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan de används igen
- Bildning av väte möjlig med metaller och legeringar (risk för explosion)
- Generellt inte farligt för vatten
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Typ av fyllningslösning | Rengöringslösning |
| Odör | Luktfri |
| pH-intervall | 1 |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Löslighet | Fullständigt blandbar i vatten |
| Ångtryck | 23 hPa |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- L 510
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- EUH208-Innehåller pepsin A. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- MIXTURE LIST-Innehåller: pepsin A