Läs mer
Rengöringslösning för pepsin/saltsyraelektrod, SI Analytics™
Handla allt SI Analytics Produkter
Kvantitet:
250 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
- 250 ml L5104 rengöringslösning
- Rengöringslösningar för kombinationselektroder och referenselektroder
- Pepsin/saltsyralösning 250 ml in DURAN™ glasflaska
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Typ av fyllningslösning | Rengöringslösning |
| Odör | Luktfri |
| pH-intervall | 1 |
| Kvantitet | 250 ml |
| Löslighet | Fullständigt blandbar i vatten |
| Ångtryck | 23 hPa |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Pepsin-/saltsyrelösning
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Pepsin A